Learn More
Ventum™ Bolsas de nivel 6 One-Touch™
El One-Touch™ de nivel 6 es un desinfectante de superficie y aire eficaz contra un amplio espectro de organismos biológicos, como el COVID-19, el ébola y la gripe aviar.La solución basada en peracéticos alcanza una reducción logarítmica de 6, ideal para su uso en la industria alimentaria, ambulancias, paramédicos y otras áreas de alto riesgo.
Marca: Ventum™ VOT 6-02-25
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Seguro y fiable:99,9995 % de eficacia frente a un amplio espectro de organismos biológicos, incluidos COVID-19, ébola y gripe aviar
- Fácil de usar y cómodo: el sistema de difusión con una fórmula de ácido peracético exclusiva proporciona una potente liberación del chorro a través de la boquilla dispersante
- Neutralización automática: la combinación de ácido peracético, peróxido de hidrógeno y ácido acético se descompone en oxígeno y agua, sin dejar olor ni residuos
- Respetuoso con el medioambiente: cada kit incluye recipientes reutilizables y un pequeño compresor para la presurización; las bolsas vacías son reciclables y los residuos de ácido peracético son biodegradables
Especificaciones
Desinfección del aire y de superficies | |
25 sobres | |
2 m3 |
Seguridad y manipulación
- 25ML Level 6 VOT is a highly effective air & surfa ces decontamination system.
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Líquido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: peracetic acid, hydrogen peroxide, acetic acid, ethaneperoxoic acid
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.