Learn More
Ohaus™ OIML E1 Weight Set, NVLAP Certificate
Supplied with a NVLAP Accredited Certificate and Adjusted to Meet or Exceed OIML E1 Tolerances
1620.00€ - 13400.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado acreditado por NVLAP |
---|---|
Incluye | Caja protectora |
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16612282
|
Ohaus™
30390926 |
De 500 mg a 1 mg |
1620.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16682272
|
Ohaus™
30390922 |
De 100 g a 1 mg |
3770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16612202
|
Ohaus™
30390040 |
2 x 200 g a 1 mg |
4890.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16662272
|
Ohaus™
30390918 |
De 500 g a 1 mg |
5250.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16652272
|
Ohaus™
30390917 |
De 500 g a 1 g |
4150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16642272
|
Ohaus™
30390916 |
De 1 kg a 1 mg |
6220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16632272
|
Ohaus™
30390915 |
De 1 kg a 1 g |
4690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16692192
|
Ohaus™
30390038 |
2 x 2 kg a 1 mg |
8740.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16682192
|
Ohaus™
30390037 |
2 x 2 kg a 1 g |
7200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16622272
|
Ohaus™
30390912 |
De 5 kg a 1 mg |
11100.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16612272
|
Ohaus™
30390911 |
De 5 kg a 1 g |
9370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16602272
|
Ohaus™
30390909 |
De 10 kg a 1 mg |
13400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16692262
|
Ohaus™
30390908 |
De 10 kg a 1 g |
12200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16692272
|
Ohaus™
30390923 |
De 50 g a 1 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16602202
|
Ohaus™
30390039 |
2 x 200 g a 1 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16602282
|
Ohaus™
30390924 |
De 50 g a 1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16672272
|
Ohaus™
30390921 |
De 100 a 1 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- OIML Class E1 offers high accuracy with tight tolerances and guaranteed uncertainty 1/3 of the tolerance
- Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish
- Weights in masses ranging from 1 gram to 20 kilograms are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
- Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free
- NVLAP Calibration Certificate is accredited to ISO 17025 which is recognizable through ILAC
Especificaciones
Certificado acreditado por NVLAP | |
Caja protectora |