Learn More
Ohaus™ OIML E1 Weight Set, NVLAP Certificate
Supplied with a NVLAP Accredited Certificate and Adjusted to Meet or Exceed OIML E1 Tolerances
Marca:  Ohaus™ 30390909
Detalles adicionales : Peso : 21.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16602272
  • 13400.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La clase E1 de OIML ofrece alta precisión con tolerancias ajustadas e incertidumbre garantizada 1/3 de la tolerancia
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo muy pulido
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 20 kilogramos están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
  • El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
Especificaciones
Especificaciones
Certificado acreditado por NVLAP
De 10 kg a 1 mg
29/paq.
Acero inoxidable, aluminio
Caja protectora