Learn More
Ohaus™ Juego de pesas E1 de OIML, certificado NVLAP
Código de producto. 16612282 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
2 x 200 g a 1 mg
2 x 200 g a 1 g
2 x 2 kg a 1 mg
2 x 2 kg a 1 g
De 1 kg a 1 g
De 1 kg a 1 mg
De 10 kg a 1 g
De 10 kg a 1 mg
De 100 a 1 g
De 100 g a 1 mg
De 5 kg a 1 g
De 5 kg a 1 mg
De 50 g a 1 g
De 50 g a 1 mg
De 500 g a 1 g
De 500 g a 1 mg
De 500 mg a 1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa unitSize
16612282 De 500 mg a 1 mg cada uno
16602282 De 50 g a 1 mg cada uno
16692272 De 50 g a 1 g cada uno
16682272 De 100 g a 1 mg cada uno
16672272 De 100 a 1 g cada uno
16612202 2 x 200 g a 1 mg cada uno
16602202 2 x 200 g a 1 g cada uno
16662272 De 500 g a 1 mg cada uno
16652272 De 500 g a 1 g cada uno
16642272 De 1 kg a 1 mg cada uno
16632272 De 1 kg a 1 g cada uno
16692192 2 x 2 kg a 1 mg cada uno
16682192 2 x 2 kg a 1 g cada uno
16622272 De 5 kg a 1 mg cada uno
16612272 De 5 kg a 1 g cada uno
16602272 De 10 kg a 1 mg cada uno
16692262 De 10 kg a 1 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 16612282 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30390926
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministran con un certificado acreditado de NVLAP y se ajusta para cumplir o superar las tolerancias E1 de OIML
  • La clase E1 de OIML ofrece alta precisión con tolerancias ajustadas e incertidumbre garantizada 1/3 de la tolerancia
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo muy pulido
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 20 kilogramos están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
  • El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado acreditado por NVLAP
Material Acero inoxidable, aluminio
Masa De 500 mg a 1 mg
Incluye Caja protectora
Cantidad de embalaje 12/paq.