Learn More
OCT4 (OCT3) Mouse, anti-Human, PE, Clone: 3A2A20, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
318.60€ - 711.45€
Especificaciones
Antígeno | OCT4 (OCT3) |
---|---|
Clon | 3A2A20 |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | PE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17188971
![]() |
Stemcell Technologies
60093PE.1 |
25 Tests |
318.60€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17178971
![]() |
Stemcell Technologies
60093PE |
100 Tests |
711.45€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The 3A2A20 antibody reacts with human OCT4 (octamer-binding transcription factor 4; also known as OCT3 and OCT3/4), an ∼40 kDa homeodomain transcription factor belonging to the POU family, which is expressed in undifferentiated human embryonic stem (ES), induced pluripotent stem (iPS), embryonal carcinoma (EC) and embryonic germ (EG) cells
- OCT4 binds to the octamer motif (5'-ATTTGCAT-3') and plays a key role in maintaining cells in a pluripotent state by interacting with other transcription factors such as SOX2 to regulate the expression of several genes, including FBX15, FGF-4, REX1, SOX2 and osteopontin
- Levels of OCT4 are down-regulated during differentiation and it has thus emerged as a useful marker of pluripotency in stem cells, as well as a marker for certain human malignant germ cell tumours
- Expression of OCT4 together with other transcription factors has been used to reprogram somatic cells into iPS cells
Especificaciones
OCT4 (OCT3) | |
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
PE | |
Human | |
Primary |
3A2A20 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
IgG2b κ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
OCT4 (OCT3) Mouse, anti-Human, PE, Clone: 3A2A20, STEMCELL Technologies