Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada de caucho elegante de 12 mm Oct-O-Flex™
La alfombrilla de entrada de caucho elegante Oct-O-Flex™ tiene una excelente adherencia y se adapta a cualquier superficie mientras que los cierres elevados de debajo permiten que el agua se drene fácilmente, manteniendo la superficie limpia y seca.
58.00€ - 111.00€
Specifications
Color | Negro |
---|---|
Material | Caucho natural |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Product Code | Brand | Dimensiones (L x An) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensiones (L x An) | Price | Quantity & Availability | ||||||
17782238
|
Notrax
599S3039OB |
100 x 75 cm |
58.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17792238
|
Notrax
599S3959OB |
150 x 100 cm |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
- Las alfombrillas Oct-O-Flex™, fabricadas con compuestos de caucho duradero que resisten el tránsito denso de pies, son fáciles de limpiar y ofrecen protección climática
- La alfombrilla de caucho exterior Oct-OFlex™ raspa los zapatos para evitar que la suciedad entre en el edificio
- Su diseño único de pequeños orificios de drenaje cumple con la normativa de la UE para entradas públicas y su superficie lisa la convierte en la alfombrilla ideal para el acceso sobre ruedas (carros, sillas de ruedas, maletas, etc.)
- La alfombrilla tiene una excelente adherencia y se adapta a cualquier superficie mientras que los cierres elevados de debajo permiten que el agua se drene fácilmente, manteniendo la superficie limpia y seca
Specifications
Negro | |
Caucho natural | |
Alfombrillas industriales y comerciales |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Notrax Alfombrilla de entrada de caucho elegante de 12 mm Oct-O-Flex™