Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada de caucho elegante de 12 mm Oct-O-Flex™
Description
- Las alfombrillas Oct-O-Flex™, fabricadas con compuestos de caucho duradero que resisten el tránsito denso de pies, son fáciles de limpiar y ofrecen protección climática
- La alfombrilla de caucho exterior Oct-OFlex™ raspa los zapatos para evitar que la suciedad entre en el edificio
- Su diseño único de pequeños orificios de drenaje cumple con la normativa de la UE para entradas públicas y su superficie lisa la convierte en la alfombrilla ideal para el acceso sobre ruedas (carros, sillas de ruedas, maletas, etc.)
- La alfombrilla tiene una excelente adherencia y se adapta a cualquier superficie mientras que los cierres elevados de debajo permiten que el agua se drene fácilmente, manteniendo la superficie limpia y seca
Specifications
Specifications
| Dimensiones (L x An) | 100 × 75 cm |
| Color | Negro |
| Longitud (imperial) | 3,3 ft |
| Longitud (métrico) | 100 cm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 75 cm |