Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada de caucho elegante de 12 mm Oct-O-Flex™
Código de producto. 17792238
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 × 75 cm
150 x 100 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17792238 150 x 100 cm cada uno
17782238 100 × 75 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17792238 Proveedor Notrax N.º de proveedor 599S3959OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.13€
    100.80€ / paquete de 1
    Ahorro 23.33€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
La alfombrilla de entrada de caucho elegante Oct-O-Flex™ tiene una excelente adherencia y se adapta a cualquier superficie mientras que los cierres elevados de debajo permiten que el agua se drene fácilmente, manteniendo la superficie limpia y seca.
  • Las alfombrillas Oct-O-Flex™, fabricadas con compuestos de caucho duradero que resisten el tránsito denso de pies, son fáciles de limpiar y ofrecen protección climática
  • La alfombrilla de caucho exterior Oct-OFlex™ raspa los zapatos para evitar que la suciedad entre en el edificio
  • Su diseño único de pequeños orificios de drenaje cumple con la normativa de la UE para entradas públicas y su superficie lisa la convierte en la alfombrilla ideal para el acceso sobre ruedas (carros, sillas de ruedas, maletas, etc.)
  • La alfombrilla tiene una excelente adherencia y se adapta a cualquier superficie mientras que los cierres elevados de debajo permiten que el agua se drene fácilmente, manteniendo la superficie limpia y seca
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 150 x 100 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 59 in
Longitud (métrico) 150 cm
Material Caucho natural
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 100 cm