Learn More
Masterflex™ Conexión Luer hembra de nailon
Utilice estas mangueras dentadas de perfil bajo con tubos semirrígidos como nailon, polietileno y polipropileno.Los accesorios Luer hembra de nailon cuentan con una manguera dentada de calibre liso para reducir la turbulencia de flujo y el riesgo de contaminación de la línea.
14.20€ - 60.75€
Especificaciones
Tipo de producto | Conexión Luer hembra |
---|---|
Material | Nailon |
Cantidad de embalaje | 25/pack |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15164027
|
Masterflex™
45505-80 |
Encaja en Luer hembra × codo de rosca NPT de 0,125-27 |
60.75€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13525770
|
Masterflex™
45502-02 |
Encaja en Luer hembra x adaptador de manguera dentada de 3/32 pulg |
17.95€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15101425
|
Masterflex™
45502-03 |
Encaja en Luer hembra para manguera dentada de gran calibre de 2,38 mm (3/32 pulgadas) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15351161
|
Masterflex™
45502-05 |
Encaja en Luer hembra para manguera dentada de gran calibre de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Standard hose barb for use with flexible tubing
- Smooth bore hose barb to reduce flow turbulence and risk of line contamination
- Wide-bore hose barb for enhanced fluid path flow
Especificaciones
Conexión Luer hembra | |
Nailon | |
25/pack |