Learn More
Masterflex™ Conexión Luer hembra de nailon
Código de producto. 15101425
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en Luer hembra para manguera dentada de gran calibre de 2,38 mm (3/32 pulgadas)
Encaja en Luer hembra para manguera dentada de gran calibre de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Encaja en Luer hembra x adaptador de manguera dentada de 3/32 pulg
Encaja en Luer hembra × codo de rosca NPT de 0,125-27
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Para utilizar con unitSize
15101425 Encaja en Luer hembra para manguera dentada de gran calibre de 2,38 mm (3/32 pulgadas) paquete de 25
15164027 Encaja en Luer hembra × codo de rosca NPT de 0,125-27 paquete de 25
13525770 Encaja en Luer hembra x adaptador de manguera dentada de 3/32 pulg paquete de 25
15351161 Encaja en Luer hembra para manguera dentada de gran calibre de 3,17 mm (1/8 pulgadas) paquete de 25
4 options
Código de producto. 15101425
Marca: Masterflex™ 4550203
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas mangueras dentadas de perfil bajo con tubos semirrígidos como nailon, polietileno y polipropileno.Los accesorios Luer hembra de nailon cuentan con una manguera dentada de calibre liso para reducir la turbulencia de flujo y el riesgo de contaminación de la línea.
  • Manguera dentada estándar para su uso con tubos flexibles
  • Manguera dentada de calibre liso para reducir la turbulencia de flujo y el riesgo de contaminación de la línea
  • Manguera dentada de gran calibre para una mejor trayectoria de flujo de líquido
Especificaciones
Material Nailon
Para utilizar con Encaja en Luer hembra para manguera dentada de gran calibre de 2,38 mm (3/32 pulgadas)
Cantidad de embalaje 25/pack
Tipo de producto Conexión Luer hembra