Learn More
Masterflex™ Conexión Luer hembra de nailon
Utilice estas mangueras dentadas de perfil bajo con tubos semirrígidos como nailon, polietileno y polipropileno.Los accesorios Luer hembra de nailon cuentan con una manguera dentada de calibre liso para reducir la turbulencia de flujo y el riesgo de contaminación de la línea.
Marca: Masterflex™ 45502-05
Detalles adicionales : Peso : 0.00940kg
Descripción
- Manguera dentada estándar para su uso con tubos flexibles
- Manguera dentada de calibre liso para reducir la turbulencia de flujo y el riesgo de contaminación de la línea
- Manguera dentada de gran calibre para una mejor trayectoria de flujo de líquido
Especificaciones
Conexión Luer hembra | |
Nailon | |
Encaja en Luer hembra para manguera dentada de gran calibre de 3,17 mm (1/8 pulgadas) | |
25/pack |