Learn More
Masterflex™ Conexión Luer hembra de nailon
Descripción
- Manguera dentada estándar para su uso con tubos flexibles
- Manguera dentada de calibre liso para reducir la turbulencia de flujo y el riesgo de contaminación de la línea
- Manguera dentada de gran calibre para una mejor trayectoria de flujo de líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | Encaja en Luer hembra × codo de rosca NPT de 0,125-27 |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Tipo de producto | Conexión Luer hembra |