Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Replication System
Transfiera pequeños volúmenes de material entre placas o replique bibliotecas de ADN completas mediante el sistema de replicación Thermo Scientific™ Nunc™.
4140.00€ - 5940.00€
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 121,6 x 83,3 x 135,4 mm (4,79 x 3,28 x 5,33 pulg) |
---|---|
Material | Aluminio anodizado con clavijas de acero inoxidable |
Altura (métrico) | 135,4 mm |
Longitud (imperial) | 4,79 in |
Longitud (métrico) | 121,6 mm |
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10364611
|
Thermo Scientific™
250393 |
384 clavijas |
5940.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10314471
|
Thermo Scientific™
250520 |
96 pines |
4140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Transfiera pequeños volúmenes de material entre placas o replique bibliotecas de ADN completas mediante el sistema de replicación Thermo Scientific™ Nunc™. Este sistema de replicación funciona con placas de 96 y 384 pocillos Nunc.
Ideal para transferir volúmenes pequeños de inóculo entre placas o a membranas.- Los pines transfieren 1,0 μl de líquido o 0,1 μl a soportes sólidos.
- Pines de acero inoxidable a prueba de incendio para la esterilización
- La fotocopiadora de alineación Thermo Scientific™ MicroWell™ simplifica la conversión de placas de 96 pocillos MicroWell al formato de 384 pocillos
- Pines de acero inoxidable a prueba de incendio en el replicador de 384 y 96 pines
- Para su uso con placas de 96 y 384 pocillos y bandeja OmniTray™
Especificaciones
121,6 x 83,3 x 135,4 mm (4,79 x 3,28 x 5,33 pulg) | |
135,4 mm | |
121,6 mm | |
1 | |
3,28 in | |
Sistema de replicación de placas |
Aluminio anodizado con clavijas de acero inoxidable | |
4,79 in | |
5,33 in | |
1 | |
83,3 mm | |
Placas de 96/384 pocillos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.