Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Replication System
Descripción
Transfiera pequeños volúmenes de material entre placas o replique bibliotecas de ADN completas mediante el sistema de replicación Thermo Scientific™ Nunc™. Este sistema de replicación funciona con placas de 96 y 384 pocillos Nunc.
- Las clavijas transfieren 1,0 μl de líquido o 0,1 μl a soportes sólidos.
- Pines de acero inoxidable a prueba de incendio para la esterilización
- La fotocopiadora de alineación Thermo Scientific™ MicroWell™ simplifica la conversión de placas de 96 pocillos MicroWell al formato de 384 pocillos
- Pines de acero inoxidable a prueba de incendio en el replicador de 384 y 96 pines
- Para su uso con placas de 96 y 384 pocillos y bandeja OmniTray™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Clear |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 121,6 x 83,3 x 135,4 mm (4,79 x 3,28 x 5,33 pulg) |
| Material | Aluminio anodizado con clavijas de acero inoxidable |
| Esterilidad | Non-sterile |
| N.° de pocillos | 384 |
| Altura (métrico) | 135,4 mm |
| Longitud (imperial) | 4,79 in |
| Longitud (métrico) | 121,6 mm |
| Anillos de condensación | No |
| Altura (imperial) | 5,33 in |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.