Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Replication System
Código de producto. 10314471
Change view
Click to view available options
Formato:
384 clavijas
96 pines
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Formato unitSize
10314471 96 pines cada uno
10364611 384 clavijas cada uno
2 options
Código de producto. 10314471
Marca: Thermo Scientific™ 250520
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transfiera pequeños volúmenes de material entre placas o replique bibliotecas de ADN completas mediante el sistema de replicación Thermo Scientific™ Nunc™.
Transfiera pequeños volúmenes de material entre placas o replique bibliotecas de ADN completas mediante el sistema de replicación Thermo Scientific™ Nunc™. Este sistema de replicación funciona con placas de 96 y 384 pocillos Nunc.
Ideal para transferir volúmenes pequeños de inóculo entre placas o a membranas.
  • Las clavijas transfieren 1,0 μl de líquido o 0,1 μl a soportes sólidos.
  • Pines de acero inoxidable a prueba de incendio para la esterilización
  • La fotocopiadora de alineación Thermo Scientific™ MicroWell™ simplifica la conversión de placas de 96 pocillos MicroWell al formato de 384 pocillos
  • Pines de acero inoxidable a prueba de incendio en el replicador de 384 y 96 pines
  • Para su uso con placas de 96 y 384 pocillos y bandeja OmniTray™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 121,6 x 83,3 x 135,4 mm (4,79 x 3,28 x 5,33 pulg)
Material Aluminio anodizado con pines de acero inoxidable
Altura (métrico) 135,4 mm
Longitud (imperial) 4,79 in
Longitud (métrico) 121,6 mm
Altura (imperial) 5,33 in
N.º por caja 1
N.° por paquete 1
Anchura (imperial) 3,28 in
Anchura (métrico) 83,3 mm
Formato 96 pines
Tipo de producto Sistema de replicación de placas
Plate Compatibility Placas de 96/384 pocillos
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.