Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Columns, Mini columns for RNA purification
Columnas de minicentrifugación de membrana de sílice adicionales para su uso en el aislamiento de ARN de la más alta integridad, a partir de células y tejidos con el kit NucleoSpin™ RNA.
184.00€ - 826.00€
Especificaciones
Color | Banda de color azul |
---|---|
Contenido y almacenamiento | ADNasaR a 4 °C; otros componentes a temperatura ambiente (18 - 25 °C) |
Formato | Minicolumna de centrifugación |
Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
Volumen de elución | 40 - 120 μl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15880968
|
Macherey-Nagel™
740955.50S |
50 columnas |
184.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15870968
|
Macherey-Nagel™
740955.250S |
250 columnas |
826.00€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NucleoSpin™ RNA
- rDNase included for on-column DNA digestion– easy and efficient removal of contaminating DNA
- NucleoSpin Filters (shredders) – efficient sample homogenization and reduction of viscosity
- Up to 70 μg ready to use RNA
- Parallel purification of genomic DNA by using the NucleoSpin™ RNA/DNA Buffer Set
- RNA isolation from cultured cells, tissue (standard protocol):
- RNA from < 109 bacterial cells (Gram-negative, Gram-positive) or < 108 yeast cells
- RNA from ≤ 100 μL biological fluids
- RNA clean-up from reaction mixtures
- RNA from samples stored in RNAlater™
- RNA from saliva samples collected with Oragene™ RNA (Genotek)
- Typical downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Especificaciones
Banda de color azul | |
Minicolumna de centrifugación | |
40 - 120 μl | |
Capacidad de fijación: 200 μg | |
Aislamiento de ARN de células y tejidos | |
< 30 mg de tejido, 5 x 106 células cultivadas |
ADNasaR a 4 °C; otros componentes a temperatura ambiente (18 - 25 °C) | |
Silica Membrane Technology | |
células cultivadas bacterianas o de levadura, tejido humano o animal | |
Kits NucleoSpin RNA | |
Solo columnas | |
35 min/6 prep. |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Hasta 1 año
Nombre del producto
Otros peligros
- NucleoSpin RNA
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Columns, Mini columns for RNA purification