Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Columnas de ARN, minicolumnas para purificación de ARN
Código de producto. 15880968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 columnas
50 columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15880968 50 columnas paquete de 50
15870968 250 columnas paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15880968 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740955.50S
En stock
Columnas de minicentrifugación de membrana de sílice adicionales para su uso en el aislamiento de ARN de la más alta integridad, a partir de células y tejidos con el kit NucleoSpin™ RNA.
ARN™ NucleoSpin
  • rDNasa incluida para la digestión de ADN en columna – Eliminación fácil y eficiente del ADN contaminante
  • Filtros  NucleoSpin (trituradores) – Homogeneización eficiente de muestras y reducción de la viscosidad
  • Hasta 70 μARN listo para usar
  • Purificación paralela de ADN genómico mediante el uso de NucleoSpin™ Conjunto de tampones de ARN/ADN
  • Aislamiento de ARN de células cultivadas y tejido (protocolo estándar)
    • ARN de < 10 9 células bacterianas (Gram-negativas, Gram-positivas) o <108 células de levadura
    • ARN de ≤ 100 μL fluidos biológicos
    • Limpieza de ARN a partir de mezclas de reacción
    • ARN de muestras almacenadas en ARN posteriormente™
    • ARN de muestras de saliva recogidas con Oragene™ ARN (Genotek )
  • Aplicaciones posteriores típicas: RT-PCR en tiempo real, transferencia Northern, extensión de cebadores, tecnología de matriz, ensayos de protección de ARNasa
Especificaciones
Color Banda de color azul
Contenido y almacenamiento rDNasa a las 4 °C; Otros componentes a temperatura ambiente (18 °C a 25 °C)
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Volumen de elución 40 a 120 μL
Tipo de muestra Células bacterianas o de levadura cultivadas, tejido humano o animal
Eficacia Capacidad de fijación: 200 μg
Para utilizar con (equipo) Kits de ARN NucleoSpin
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN de células y tejidos
Incluye Solo columnas
Cantidad 50 columnas
Tamaño de muestra < 30 mg de tejido, 5 x 106 células cultivadas
Tiempo de prueba 35 min/6 prep.
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu