Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Columnas de ARN, minicolumnas para purificación de ARN
Código de producto. 15870968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 columnas
50 columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15870968 250 columnas paquete de 250
15880968 50 columnas paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15870968 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740955.250S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00€
    735.00€ / paquete de 250
    Ahorro 255.00€
    25% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Columnas de minicentrifugación de membrana de sílice adicionales para su uso en el aislamiento de ARN de la más alta integridad, a partir de células y tejidos con el kit NucleoSpin™ RNA.
ARN™ NucleoSpin
  • rDNasa incluida para la digestión de ADN en columna – Eliminación fácil y eficiente del ADN contaminante
  • Filtros  NucleoSpin (trituradores) – Homogeneización eficiente de muestras y reducción de la viscosidad
  • Hasta 70 μARN listo para usar
  • Purificación paralela de ADN genómico mediante el uso de NucleoSpin™ Conjunto de tampones de ARN/ADN
  • Aislamiento de ARN de células cultivadas y tejido (protocolo estándar)
    • ARN de < 10 9 células bacterianas (Gram-negativas, Gram-positivas) o <108 células de levadura
    • ARN de ≤ 100 μL fluidos biológicos
    • Limpieza de ARN a partir de mezclas de reacción
    • ARN de muestras almacenadas en ARN posteriormente™
    • ARN de muestras de saliva recogidas con Oragene™ ARN (Genotek )
  • Aplicaciones posteriores típicas: RT-PCR en tiempo real, transferencia Northern, extensión de cebadores, tecnología de matriz, ensayos de protección de ARNasa
Especificaciones
Color Banda de color azul
Contenido y almacenamiento rDNasa a las 4 °C; Otros componentes a temperatura ambiente (18 °C a 25 °C)
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Volumen de elución 40 a 120 μL
Tipo de muestra Células bacterianas o de levadura cultivadas, Tejido humano o animal
Eficacia Capacidad de fijación: 200 μg
Para utilizar con (equipo) Kits de ARN NucleoSpin
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN de células y tejidos
Incluye Solo columnas
Cantidad 250 columnas
Tamaño de muestra < 30 mg de tejido, 5 x 106 células cultivadas
Tiempo de prueba 35 min/6 prep.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu