Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Forensic, Mini kit for DNA from forensic traces
Aislamiento basado en tecnología de centrifugado de ADN genómico a partir de muestras forenses (por ejemplo, muestras de trabajo, trazas de contacto). Kits completos (columnas de centrifugación, tampones, tubos de recogida, proteinasa K líquida, agente reductor TCEP) disponibles en varias cantidades.
55.80€ - 938.00€
Especificaciones
Concentración | 10 a 30 ng/μl. |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18 - 25 °C) |
Formato | Minicolumna de centrifugación |
Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
Tipo de muestra | Muestras de trabajo, Trazas de contacto (p. ej., manchas de sangre secas, filtros de cigarrillos, hisopos) |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15777307
|
Macherey-Nagel™
740840.10 |
10 Preps |
55.80€
10 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15797307
|
Macherey-Nagel™
740840.50 |
50 preparaciones |
207.00€
50 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15787307
|
Macherey-Nagel™
740840.250 |
250 Preps |
938.00€
250 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NucleoSpin™ DNA Forensic Kits
- Excellent genomic DNA purity from all casework samples
- Procedure is based on reversible adsorption of nucleic acids to the silica membrane
- Sample sources include buccal swabs or small tissue/cell samples (dried blood spots, trace and touch-samples or cigarette filters)
- Uniform buffer system for single sample analysis and for high throughput analysis
- Ethylene oxide-treated plastic materials
- Conformity to ISO 18385 for doubtless DNA profiling
- Applications: STR analysis, qPCR, any kind of enzymatic reaction
Especificaciones
10 a 30 ng/μl. | |
Minicolumna de centrifugación | |
Muestras de trabajo, Trazas de contacto (p. ej., manchas de sangre secas, filtros de cigarrillos, hisopos) | |
Volumen de elución: 50-100 μl | |
Mezcladora vorticial | |
Columnas NucleoSpin DNA Forensic, tampones, tubos de recogida (2 ml), proteinasa K líquida, agente reductor TCEP |
Temperatura ambiente (18 - 25 °C) | |
Silica Membrane Technology | |
Capacidad de fijación: 7 μg | |
ADN genómico | |
Aislamiento de ADN a partir de muestras forenses | |
1-3 μg (de hisopos bucales) |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Al menos 1 año
- NucleoSpin DNA Forensic (10)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol, proteinasek