Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ ADN Forense, Mini kit para ADN a partir de rastros forenses
Descripción
NucleoSpin™ Kits forenses de ADN
- Excelente pureza de ADN genómico de todas las muestras de trabajo
- El procedimiento se basa en la adsorción reversible de ácidos nucleicos a la membrana de sílice
- Las fuentes de muestra incluyen hisopos bucales o pequeñas muestras de tejido/células (manchas de sangre seca, muestras de trazas y de tacto o filtros de cigarrillos).
- Sistema de tampón uniforme para análisis de muestras únicas y para alta análisis de rendimiento
- Materiales plásticos tratados con óxido de etileno
- Conformidad con ISO 18385 para perfil de ADN dudoso
- Aplicaciones: Análisis STR, qPCR, cualquier tipo de reacción enzimática.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 a 30 ng/μL |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18-25 °C) |
| Formato | Minicolumna de centrifugación |
| Isolation Technology | Tecnología de membrana de sílice |
| Tipo de muestra | Muestras de casos prácticos, Rastros de contacto (por ejemplo, manchas de sangre seca, filtros de cigarrillos, hisopos) |
| Eficacia | Capacidad de fijación: 7 μg |
| Volumen de elución | Volumen de elución: 50-100 μl |
| Tipo de producto final | ADN genómico |
| Para utilizar con (equipo) | Mezcladora vorticial |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ADN a partir de muestras forenses |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- NucleoSpin DNA Forensic (10)
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol, proteinasek