missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ ADN Forense, Mini kit para ADN a partir de rastros forenses

Código de producto. 15787307
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15787307 250 preparaciones 250 reacciones
15777307 10 preparaciones 10 reacciones
15797307 50 preparaciones 50 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15787307 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740840.250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Aislamiento basado en tecnología de centrifugado de ADN genómico a partir de muestras forenses (por ejemplo, muestras de trabajo, trazas de contacto). Kits completos (columnas de centrifugación, tampones, tubos de recogida, proteinasa K líquida, agente re

NucleoSpin™ Kits forenses de ADN

  • Excelente pureza de ADN genómico de todas las muestras de trabajo
  • El procedimiento se basa en la adsorción reversible de ácidos nucleicos a la membrana de sílice
  • Las fuentes de muestra incluyen hisopos bucales o pequeñas muestras de tejido/células (manchas de sangre seca, muestras de trazas y de tacto o filtros de cigarrillos).
  • Sistema de tampón uniforme para análisis de muestras únicas y para alta análisis de rendimiento
  • Materiales plásticos tratados con óxido de etileno
  • Conformidad con ISO 18385 para perfil de ADN dudoso
  • Aplicaciones: Análisis STR, qPCR, cualquier tipo de reacción enzimática.

Especificaciones

Concentración 10 a 30 ng/μL
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18-25 °C)
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Tipo de muestra Muestras de casos prácticos, Rastros de contacto (por ejemplo, manchas de sangre seca, filtros de cigarrillos, hisopos)
Eficacia Capacidad de fijación: 7 μg
Volumen de elución Volumen de elución: 50-100 μl
Tipo de producto final ADN genómico
Para utilizar con (equipo) Mezcladora vorticial
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ADN a partir de muestras forenses
Incluye Columnas NucleoSpin DNA Forensic, tampones, tubos de recogida (2 ml), proteinasa K líquida, agente reductor TCEP
N.º de reacciones 250 preparaciones
Producción 1-3 μg (de hisopos bucales)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin DNA Forensic (250)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol, proteinasek
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.