Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid Strips
Paquetes de tiras filtrantes o tiras de unión de 8 pocillos adicionales para su uso en el aislamiento de ADN plasmídico de secuenciación, a partir de cultivo de E. coli, en vacío o centrifugación con el kit NucleoSpin™ 8 Plasmid o Core.
213.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18 - 25 °C)
Formato Tiras de 8 pocillos
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Tipo de muestra Cultivo de E. coli
Eficacia Capacidad de fijación: 20 μg
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
15880948
Ver documentos
Macherey-Nagel™
740730.48S
Tiras de unión
213.00€
paquete de 48
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15870948
Ver documentos
Macherey-Nagel™
740730.48F
Tiras de filtro
213.00€
paquete de 48
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Kits NucleoSpin™ 8 Plasmid
  • Aislamiento paralelo de ADN plasmídico que ahorra tiempo
  • Formato de tira flexible de 8 pocillos para un rendimiento variable
  • Procesamiento de hasta 5 ml de cultivo bacteriano
  • Tiras filtrantes para una filtración cómoda de lisados bacterianos
  • Procesamiento en vacío o por centrifugación
  • Adecuado para procesamiento manual o automatizado bajo vacío
  • La innovadora placa de lavado MN minimiza el riesgo de contaminación cruzada
  • Los kits Core incluyen contenido básico centrado en plataformas de automatización
Especificaciones
Especificaciones
Temperatura ambiente (18 - 25 °C)
Silica Membrane Technology
Capacidad de fijación: 20 μg
Kit NucleoSpin 8 Plasmid o Core
8 por tira
1 - 5 ml
Tiras de 8 pocillos
Cultivo de E. coli
Volumen de elución: 75 - 150 μl
Aislamiento de ADN plasmídico
48 tiras
45 min / 6 tiras
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid Strips