Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid Strips
Click to view available options
Tipo de producto:
Tiras de filtro
Tiras de unión
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Descripción
Kits NucleoSpin™ 8 Plasmid
- Aislamiento paralelo de ADN plasmídico que ahorra tiempo
- Formato de tira flexible de 8 pocillos para un rendimiento variable
- Procesamiento de hasta 5 ml de cultivo bacteriano
- Tiras filtrantes para una filtración cómoda de lisados bacterianos
- Procesamiento en vacío o por centrifugación
- Adecuado para procesamiento manual o automatizado bajo vacío
- La innovadora placa de lavado MN minimiza el riesgo de contaminación cruzada
- Los kits Core incluyen contenido básico centrado en plataformas de automatización
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Banda gris |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18 - 25 °C) |
| Formato | Tiras de 8 pocillos |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Tipo de muestra | Cultivo de E. coli |
| Eficacia | Capacidad de fijación: 20 μg |
| Volumen de elución | Volumen de elución: 75 - 150 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Kit NucleoSpin 8 Plasmid o Core |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ADN plasmídico |
| N.º de muestras | 8 por tira |
| Mostrar más |