Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC de HPLC estándar Nucleosil™ 100-5
Column Format: Standard Column; Carbon Load: 20%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 720294.46
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Sílice | |
Octadecilo monomérico | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 | |
20 % | |
Sí | |
Columna EC estándar |
Columna estándar | |
4,6 mm | |
150 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
Desde 2 hasta 9 | |
1 unidad | |
350 m²/g | |
L1 | |
Sílice de alta densidad | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna EC de HPLC estándar Nucleosil™ 100-5 > D.I.: 4,6mm; longitud: 150mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido