Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC de HPLC estándar Nucleosil™ 100-5
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Sílice |
| Formato de columna | Columna estándar |
| Entrecruzamiento | Octadecilo monomérico |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Mostrar más |