Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC de fase inversa C8 HD Nucleosil™, 5 μm, 4,6 mm x 150 mm
Código de producto. 10155171 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10155171 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10155171
Marca: Macherey-Nagel™ 720194.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 13%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octil
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Para HPLC, GC, TLC, SPE
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Disolventes 100-5 C8 HD
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice de alta densidad
Carga de carbono 13 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica