Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-10 C8
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 8,50%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
469.00€ - 495.00€
Especificaciones
Química de columna | Octil |
---|---|
Formato de columna | Columna de análisis |
Entrecruzamiento | Octil |
Para utilizar con | Cromatografía de RP |
Tipo de funcionalidad/interacción | hidrófobos |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10368201
|
Macherey-Nagel™
720022.46 |
4,6 mm |
495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10194881
|
Macherey-Nagel™
720022.40 |
4 mm |
469.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Especificaciones
Octil | |
Octil | |
hidrófobos | |
250 mm | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
L7 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Columna de análisis | |
Cromatografía de RP | |
Sí | |
Acetonitrilo/agua | |
10 μm | |
100 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
C8 | |
8,50% | |
No | |
Columna para EC |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.