Especificaciones
| Química de columna | Octil |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octil |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | Cromatografía de RP |
| Tipo de funcionalidad/interacción | hidrófobos |
| Hidrofobicidad | Sí |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Mostrar más |