Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-10 C8
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 8,50%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca:  Macherey-Nagel™ 720022.40
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10194881
  • 469.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-10 C8 > Diámetro interno:4mm