Especificaciones
| Química de columna | Ciano |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Ciano |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con | Cromatografía de fase normal y fase inversa |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Interacciones p-p, interacciones polares e hidrófobas |
| Hidrofobicidad | Sí |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | n-heptano |
| Mostrar más |