Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC para azúcar Nucleogel™
2025.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas 10 μm
Longitud (métrico) 300 mm
Tamaño de poro 100Å
Tipo Columna para HPLC
Compatibilidad de fase móvil Agua/ 0,02 % de azida
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo USP Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo USP Precio Cantidad y disponibilidad  
10439931
Ver documentos
Macherey-Nagel™
719531
L19
2025.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10388631
Ver documentos
Macherey-Nagel™
719530
L34
2025.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10601492
Ver documentos
Macherey-Nagel™
719532
L58
2025.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Especificaciones
10 μm
100Å
Agua/ 0,02 % de azida
Columna para HPLC Valco
300 mm
Columna para HPLC
Agua/ 0,02 % de azida
HPLC
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC para azúcar Nucleogel™