Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC para azúcar Nucleogel™
Código de producto. 10601492 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Tipo USP:
L19
L34
L58
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10601492
Marca: Macherey-Nagel™ 719532
Solo quedan null
Especificaciones
Tamaño de partículas 10 μm
Longitud (métrico) 300 mm
Tamaño de poro 100Å
Tipo Columna para HPLC
Diámetro interior (métrico) 7,8 mm
Fase estacionaria AZÚCAR Na NUCLEOGEL™
Compatibilidad de fase móvil Agua/ 0,02 % de azida
Disolventes Agua/ 0,02 % de azida
Formato de columna Columna para HPLC Valco
Para utilizar con (aplicación) Separación de oligosacáridos de hidrolizados de almidón y alimentos
Técnica HPLC
Tipo USP L58