Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Tamaño de poro | 100Å |
| Tipo | Columna para HPLC |
| Diámetro interior (métrico) | 6,5 mm |
| Fase estacionaria | AZÚCAR Ca NUCLEOGEL™ |
| Compatibilidad de fase móvil | Agua/ 0,02 % de azida |
| Disolventes | Agua/ 0,02 % de azida |
| Formato de columna | Columna para HPLC Valco |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de mono y oligosacáridos y alcoholes de azúcar |
| Mostrar más |