Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ GPC Guard Columns
831.00€ - 851.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 50 mm |
---|---|
Tipo | Precolumna |
Diámetro interior (métrico) | 7,7 mm |
Fase estacionaria | GPC NUCLEOGEL™ |
Formato de columna | Precolumna |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10052971
|
Macherey-Nagel™
719418 |
10 μm |
851.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10279691
|
Macherey-Nagel™
719409 |
5 μm |
831.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Especificaciones
50 mm | |
7,7 mm | |
Precolumna | |
HPLC |
Precolumna | |
GPC NUCLEOGEL™ | |
GPC de sustancias insolubles en agua | |
Esférica |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ GPC Guard Columns