Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ GPC Guard Columns
Código de producto. 10279691 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Tamaño de partículas:
5 μm
10 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10279691
Marca: Macherey-Nagel™ 719409
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo Precolumna
Diámetro interior (métrico) 7,7 mm
Fase estacionaria GPC NUCLEOGEL™
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) GPC de sustancias insolubles en agua
Técnica HPLC
Forma de partícula Esférica