Specifications
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo | Precolumna |
| Diámetro interior (métrico) | 7,7 mm |
| Fase estacionaria | GPC NUCLEOGEL™ |
| Formato de columna | Precolumna |
| Para utilizar con (aplicación) | GPC de sustancias insolubles en agua |
| Técnica | HPLC |
| Forma de partícula | Esférica |