Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Pyramid
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
Especificaciones
Especificaciones
Carga de carbono | 14% |
pH | Desde 1 hasta 9 |
Tamaño de partículas | 3 μm |
Longitud (métrico) | 8 mm |
Tamaño de poro | 110Å |
Tipo | Precolumna para CC |
Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
Fase estacionaria | NUCLEODUR™ C18 Pyramid |
Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
Disolventes | Acetonitrilo/agua |
Mostrar más |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Pyramid >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido