Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 ec
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 mm
Carga de carbono:
17,5%
4%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | 17,5% |
| pH | Desde 1 hasta 9 |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Tamaño de poro | 100Å |
| Tipo | Precolumna para CC |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Fase estacionaria | NUCLEODUR™ C18 ec |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Mostrar más |