Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C18 Gravity VariPerp
Formato de columna: columna preparativa; carga de carbono: 18%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Macherey-Nagel™ 762103.100
820.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Columna preparativa | |
Separaciones analíticas sofisticadas generales, las clases de compuestos separados incluyen fármacos, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos; herbicidas; fitofarmacéuticos; inmunosupresores | |
5800 psi (400 bar) | |
De 1 a 11 | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
10 mm | |
50 mm | |
5 μm | |
110 Å | |
60 °C | |
C18 por gravedad | |
18 % | |
Sí | |
Columna para HPLC VariPerp |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C18 Gravity VariPerp > Longitud:50mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido