Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C18 ec VariPerp
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna preparativa |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con | Fármacos básicos, neutros o ácidos, aminoácidos derivatizados, pesticidas, vitaminas liposolubles, aldehídos y cetonas, compuestos fenólicos |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 1 a 9 |
| Tamaño de poro | 110 Å |
| Área de la superficie | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Mostrar más |