Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 ec
178.00€ - 190.00€
Especificaciones
pH | Desde 1 hasta 9 |
---|---|
Longitud (métrico) | 8 mm |
Tamaño de poro | 100Å |
Tipo | Precolumna para CC |
Fase estacionaria | NUCLEODUR™ C18 ec |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Carga de carbono | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Carga de carbono | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12738912
|
Macherey-Nagel™
761100.40 |
4 mm | 4% |
190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12791051
|
Macherey-Nagel™
761100.30 |
3 mm | 4% |
178.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12468557
|
Macherey-Nagel™
761005.30 |
3 mm | 17,5% |
178.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Desde 1 hasta 9 | |
100Å | |
NUCLEODUR™ C18 ec | |
Acetonitrilo/agua | |
Octadecilo | |
HPLC | |
Sí |
8 mm | |
Precolumna para CC | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Precolumna | |
Esférica | |
L1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 ec