Especificaciones
| Carga de carbono | 4% |
| pH | Desde 1 hasta 9 |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Tamaño de poro | 100Å |
| Tipo | Precolumna para CC |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Fase estacionaria | NUCLEODUR™ C18 ec |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Mostrar más |