Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ 100-5 C8 EC
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 10,50%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
279.00€ - 569.00€
Especificaciones
Química de columna | Sílice |
---|---|
Formato de columna | Columna de análisis |
Entrecruzamiento | octilo |
Caudal | 1 ml/min |
Para utilizar con | Para HPLC, GC, TLC, SPE |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12478477
|
Macherey-Nagel™
760703.20 |
250 mm | 2 mm |
569.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12428477
|
Macherey-Nagel™
760701.20 |
125 mm | 2 mm |
453.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12488467
|
Macherey-Nagel™
760700.20 |
50 mm | 2 mm |
364.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12438477
|
Macherey-Nagel™
760701.30 |
125 mm | 3 mm |
387.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12488477
|
Macherey-Nagel™
760703.30 |
250 mm | 3 mm |
471.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12498467
|
Macherey-Nagel™
760700.30 |
50 mm | 3 mm |
279.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12605979
|
Macherey-Nagel™
760704.46 |
100 mm | 4,6 mm |
408.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12468477
|
Macherey-Nagel™
760702.46 |
150 mm | 4,6 mm |
408.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12458477
|
Macherey-Nagel™
760701.46 |
125 mm | 4,6 mm |
408.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12408487
|
Macherey-Nagel™
760703.46 |
250 mm | 4,6 mm |
497.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12418477
|
Macherey-Nagel™
760700.46 |
50 mm | 4,6 mm |
298.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12448477
|
Macherey-Nagel™
760701.40 |
125 mm | 4 mm |
387.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12615979
|
Macherey-Nagel™
760706.46 |
75 mm | 4,6 mm |
298.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12498477
|
Macherey-Nagel™
760703.40 |
250 mm | 4 mm |
471.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12408477
|
Macherey-Nagel™
760700.40 |
50 mm | 4 mm |
279.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Sílice | |
octilo | |
Para HPLC, GC, TLC, SPE | |
Acetonitrilo/agua | |
5 μm | |
110 Å | |
340 m²/g | |
L7 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
Columna para EC |
Columna de análisis | |
1 ml/min | |
8700 psi (600 bar) | |
Esférica | |
De 1 a 9 | |
C8 | |
60 °C | |
C8 | |
10,50% | |
Sí | |
Acero inoxidable | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |