Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ 100-5 C8 EC
Código de producto. 12478477 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12478477 250 mm 2 mm cada uno
12428477 125 mm 2 mm cada uno
12488467 50 mm 2 mm cada uno
12438477 125 mm 3 mm cada uno
12488477 250 mm 3 mm cada uno
12498467 50 mm 3 mm cada uno
12605979 100 mm 4,6 mm cada uno
12468477 150 mm 4,6 mm cada uno
12458477 125 mm 4,6 mm cada uno
12408487 250 mm 4,6 mm cada uno
12418477 50 mm 4,6 mm cada uno
12448477 125 mm 4 mm cada uno
12615979 75 mm 4,6 mm cada uno
12498477 250 mm 4 mm cada uno
12408477 50 mm 4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 12478477 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 760703.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 10,50%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento octilo
Diámetro (métrico) 2 mm
Caudal 1 ml/min
Para utilizar con Para HPLC, GC, TLC, SPE
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 110 Å
Disolventes C8
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10,50%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica