Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ 100-5 C8 EC
Código de producto. 12488467 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12488467
Marca: Macherey-Nagel™ 760700.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 10,50%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento octilo
Diámetro (métrico) 2 mm
Caudal 1 ml/min
Para utilizar con Para HPLC, GC, TLC, SPE
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 110 Å
Disolventes C8
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10,50%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica