Learn More
NPHS1 Monoclonal Antibody (OTI1G6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Especificaciones
Antígeno | NPHS1 |
---|---|
Clon | OTI1G6 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17518274
![]() |
Origene Technologies
TA813411S |
30 μL |
242.00€
30 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17598264
![]() |
Origene Technologies
TA813411 |
100 μL |
540.87€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
NPHS1 Monoclonal antibody specifically detects NPHS1 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
NPHS1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
CNF; Nephrin; nephrin 1; NephrinB; nephrosis 1 homolog, nephrin; nephrosis 1, congenital, Finnish type (nephrin); nephrosis 1, nephrin; NPHN; NPHS1; NPHS1 nephrin; NPHS1, nephrin; renal glomerulus-specific cell adhesion receptor | |
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1077-1241 of human NPHS1 (NP_004637) produced in E.coli. | |
Primary | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Nphs1 |
OTI1G6 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
O60500 | |
4868 | |
IgG2b | |
Protein A/G | |
Antibody |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.