Learn More
NPHS1 Monoclonal Antibody (OTI1G6), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17518274
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17518274 30 μL 30 microlitros
17598264 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17518274 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA813411S
Mouse Monoclonal Antibody
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
NPHS1 Monoclonal antibody specifically detects NPHS1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno NPHS1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Nphs1
N.º de referencia del gen O60500
Alias de gen CNF; Nephrin; nephrin 1; NephrinB; nephrosis 1 homolog, nephrin; nephrosis 1, congenital, Finnish type (nephrin); nephrosis 1, nephrin; NPHN; NPHS1; NPHS1 nephrin; NPHS1, nephrin; renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1077-1241 of human NPHS1 (NP_004637) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4868
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b