Learn More
Copan Italia™ Asa no calibrada
109.00€
Especificaciones
Tipo de producto Asa de inoculación
Grosor 26 G
Cantidad 25/paq.
Calibrado No
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diameter (Metric) Inside Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diameter (Metric) Inside Precio Cantidad y disponibilidad  
11756528
Ver documentos
Copan Italia™
311C25T
3 mm
109.00€
paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Añadir a la cesta
11766528
Ver documentos
Copan Italia™
312C25T
4 mm
109.00€
paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Añadir a la cesta
11776528
Ver documentos
Copan Italia™
313C25T
5 mm
109.00€
paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Especificaciones
Asa de inoculación
26 G
25/paq.
No
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Copan Italia™ Asa no calibrada