Learn More
Copan Italia™ Asa no calibrada
Marca:  Copan Italia™ 313C25T
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11776528
  • 109.00€ / paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-10-2025
Especificaciones
5 mm
26 G
No
Asa de inoculación
25/paq.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Copan Italia™ Asa no calibrada > Diámetro: 5mm