Learn More
Copan Italia™ Asa no calibrada
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
3 mm
4 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) Inside | 4 mm |
| Tipo de producto | Asa de inoculación |
| Grosor | 26 G |
| Cantidad | 25/paq. |
| Calibrado | No |